Learn More
Iprodiona 1000 μg/ml en acetona, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30321851
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30321851 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30321851 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14370000AC1000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iprodione
CAS 36734-19-7
Nombres de analitos o componentes Iprodione
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H13 Cl2 N3 O3
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C13H13Cl2N3O3/c1-7(2)16-12(20)17-6-11(19)18(13(17)21)10-4-8(14)3-9(15)5-10/h3-5,7H,6H2,1-2H3,(H,16,20)
SMILES CC(C)NC(=O)N1CC(=O)N(C1=O)c2cc(Cl)cc(Cl)c2
Nombre IUPAC 3-(3,5-diclorofenil)-2,4-dioxo-N-propan-2-ilimidazolidina-1-carboxamida
Solvent or Matrix Acetone
Peso molecular (g/mol) 330.17
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.0334 g/mol