missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ipriflavone, MedChemExpress

Código de producto. 16471298
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16471298 5 g 5 g
16492489 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16471298 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0094

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Ipriflavone is a synthetic isoflavone derivative used to suppress bone resorption.

Ipriflavone is a synthetic isoflavone derivative used to suppress bone resorption.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Ipriflavone
CAS 35212-22-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H16O3
Cantidad 5 g
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (118.90 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C1C(C2=CC=CC=C2)=COC3=CC(OC(C)C)=CC=C13
Peso molecular (g/mol) 280.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.32
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.