Learn More
Invitrogen™ Gradilla de cartuchos iPrep™
Código de producto. 10033013
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 gradilla
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10033013 1 gradilla cada uno
1 options
Código de producto. 10033013 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor IS10102
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
Gradilla de aleación de aluminio de acero inoxidable que contiene los cartuchos precargados durante la purificación
  • La iPrep™ Cartridge Rack es una gradilla de aleación de aluminio de acero inoxidable que mantiene los cartuchos precargados durante la purificación.
  • La gradilla está diseñada para encajar en la plataforma en una sola orientación (indicada con una flecha).
  • Las dimensiones de las gradillas son 27,43 cm x 13,97 cm x 5,84 cm [10,8 pulg. x 5,5 pulg. x 2,3 pulg.] (L x An x P).
  • Cada instrumento iPrep incluye 1 gradilla de cartuchos iPrep. Se pueden solicitar gradillas adicionales para una configuración más rápida del instrumento.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Para utilizar con (equipo) iPrep™
Línea de productos iPrep
Cantidad 1 gradilla
Condiciones de envío Temperatura ambiente