Learn More
Invitrogen™ iPrep™ Card: Viral DNA/RNA
Description
La tarjeta de protocolo de ADN/ARN viral iPrep™ se utiliza con el kit de virus iPrep™ PureLink™. La tarjeta de protocolo iPrep™ es una tarjeta de memoria flash de 512 KB. Cada tarjeta de protocolo iPrep™ está preprogramada con el protocolo de purificación que dirige el volumen de reactivos utilizados y el tiempo de incubación. Invitrogen dispone de las siguientes tarjetas de protocolo iPrep™:
Tarjeta forense iPrep™ para usar con el kit forense iPrep™ ChargeSwitch™ y el kit bucal de ADNg iPRep™ ChageSwitch™
Tarjeta de tejido iPrep™ para usar con el kit de tejido iPrep™ ChargeSwitch™
Tarjeta de sangre iPrep™ para usar con el kit de sangre iPrep™ PureLink™
Tarjeta de ADN/ARN viral iPrep™ para usar con el kit viral iPrep™ PureLink™
Specifications
Specifications
| Formato | Tarjeta |
| Línea de productos | iPrep |
| Cantidad | 1 tarjeta |