Learn More
Ambion™ iPrep™ Card: Total RNA
Código de producto. 10419793
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Tarjeta
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10419793 1 Tarjeta cada uno
1 options
Código de producto. 10419793 Proveedor Ambion™ N.º de proveedor IS10014
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Tarjeta iPrep™: ARN total
The iPrep™ Protocol Card is a flash, 512 KB memory card. Each iPrep™ Protocol card is pre-programmed with the purification protocol that directs the volume of reagents used and incubation time.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Para utilizar con (equipo) iPrep™
Línea de productos iPrep
Cantidad 1 Tarjeta
Condiciones de envío Temperatura ambiente