Learn More
Invitrogen™ iPrep™ Card: gDNA Blood
Código de producto. 10499773
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Tarjeta
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10499773 1 Tarjeta cada uno
1 options
Código de producto. 10499773 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor IS10012
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Tarjeta iPrep™: sangre de gDNA
The iPrep™ Protocol Card is a flash, 512 KB memory card. Each iPrep™ Protocol card is pre-programmed with the purification protocol that directs the volume of reagents used and incubation time.
The following iPrep™ Protocol Cards are available from Invitrogen:
  • iPrep™ Forensic Card for use with the iPrep™ ChargeSwitch™ Forensic Kit and the iPRep™ ChageSwitch™ gDNA Buccal kit
  • iPrep™ Tissue Card for use with the iPrep ChargeSwitch™ Tissue Kit
  • iPrep™ Blood Card for use with the iPrep PureLink Blood kit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Para utilizar con (equipo) iPrep™
Línea de productos iPrep
Cantidad 1 Tarjeta
Condiciones de envío Temperatura ambiente