Learn More
(±)-bromuro de ipratropio-d3 (N-metil-d3), TRC
Código de producto. 30398271
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30398271 1 mg 1 miligramo
30394384 2.5 mg 2.50 miligramo
30395605 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30398271 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI7405011MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (±)-Ipratropium-d3 Bromide (N-methyl-d3)
Fórmula molecular C20 D3 H27 N O3 . Br
Cantidad 1 mg
Sinónimo 8-Isopropylatropinium-d3 bromide, Ipratropium-D3 (N-methyl-D3) bromide, Ipratropium-d3 bromide, (3-endo,8-syn)-3-(3-Hydroxy-1-oxo-2-phenylpropoxy)-8-(methyl-d3)-8-(1-methylethyl)-8-azoniabicyclo[3.2.1]octane bromide, 3α-Hydroxy-8-isopropyl-5αH-tropanium-d3 (±)-tropate bromide
Fórmula InChI InChI=1S/C20H30NO3.BrH/c1-14(2)21(3)16-9-10-17(21)12-18(11-16)24-20(23)19(13-22)15-7-5-4-6-8-15;/h4-8,14,16-19,22H,9-13H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1/t16-,17+,18+,19?,21+;/i3D3;
SMILES [Br-].[2H]C([2H])([2H])[N@+]1(C(C)C)[C@@H]2CC[C@H]1C[C@H](C2)OC(=O)C(CO)c3ccccc3
Nombre IUPAC [(1R,5S)-8-propan-2-il-8-(trideuteriometil)-8-azoniabiciclo[3.2.1]octan-3-il] (2RS)-3-hidroxi-2-fenilpropanoato;bromuro
Peso molecular (g/mol) 415.3796
Formula Weight (peso de la fórmula) 414.1597