Learn More
(±)-bromuro de ipratropio-d3 (N-metil-d3), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (±)-Ipratropium-d3 Bromide (N-methyl-d3) |
| Fórmula molecular | C20 D3 H27 N O3 . Br |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 8-Isopropylatropinium-d3 bromide, Ipratropium-D3 (N-methyl-D3) bromide, Ipratropium-d3 bromide, (3-endo,8-syn)-3-(3-Hydroxy-1-oxo-2-phenylpropoxy)-8-(methyl-d3)-8-(1-methylethyl)-8-azoniabicyclo[3.2.1]octane bromide, 3α-Hydroxy-8-isopropyl-5αH-tropanium-d3 (±)-tropate bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H30NO3.BrH/c1-14(2)21(3)16-9-10-17(21)12-18(11-16)24-20(23)19(13-22)15-7-5-4-6-8-15;/h4-8,14,16-19,22H,9-13H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1/t16-,17+,18+,19?,21+;/i3D3; |
| SMILES | [Br-].[2H]C([2H])([2H])[N@+]1(C(C)C)[C@@H]2CC[C@H]1C[C@H](C2)OC(=O)C(CO)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | [(1R,5S)-8-propan-2-il-8-(trideuteriometil)-8-azoniabiciclo[3.2.1]octan-3-il] (2RS)-3-hidroxi-2-fenilpropanoato;bromuro |
| Peso molecular (g/mol) | 415.3796 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 414.1597 |