Learn More
Ipragliflozin, TRC
Código de producto. 30405929
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30405929 100 mg
30406605 500 mg
30398923 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30405929 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI739475100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 761423-87-4
Fórmula molecular C21 H21 F O5 S
Peso molecular (g/mol) 404.45
Sinónimo D-Glucitol, 1,5-anhydro-1-C-[3-(benzo[b]thien-2-ylmethyl)-4-fluorophenyl]-, (1S)-, (1S)-1,5-Anhydro-1-C-[3-(benzo[b]thien-2-ylmethyl)-4-fluorophenyl]-D-glucitol, ASP 1941, Ipragliflozin, Suglat
Nombre IUPAC (2S,3R,4R,5S,6R)-2-[3-(1-benzotiofeno-2-ilmetil)-4-fluorofenilo]-6-(hidroximetilooxano-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)c2ccc(F)c(Cc3cc4ccccc4s3)c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ipragliflozin
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H21FO5S/c22-15-6-5-12(21-20(26)19(25)18(24)16(10-23)27-21)7-13(15)9-14-8-11-3-1-2-4-17(11)28-14/h1-8,16,18-21,23-26H,9-10H2/t16-,18-,19+,20-,21+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 404.1094