Learn More
ipragliflozina, Mikromol™
Descripción
Ipragliflozina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ipragliflozin |
| CAS | 761423-87-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Ipragliflozin |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C21 H21 F O5 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | D-Glucitol, 1,5-anhydro-1-C-[3-(benzo[b]thien-2-ylmethyl)-4-fluorophenyl]-, (1S)-, (1S)-1,5-Anhydro-1-C-[3-(benzo[b]thien-2-ylmethyl)-4-fluorophenyl]-D-glucitol, ASP 1941, Ipragliflozin, Suglat |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H21FO5S/c22-15-6-5-12(21-20(26)19(25)18(24)16(10-23)27-21)7-13(15)9-14-8-11-3-1-2-4-17(11)28-14/h1-8,16,18-21,23-26H,9-10H2/t16-,18-,19+,20-,21+/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)c2ccc(F)c(Cc3cc4ccccc4s3)c2 |
| Nombre IUPAC | (2S,3R,4R,5S,6R)-2-[3-(1-benzotiofen-2-ilmetil)-4-fluorofenil]-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol |
| Mostrar más |