Learn More
MedChemExpress Ipilimumab
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 5 mg |
| Contenido y almacenamiento | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| Tipo de producto | Inhibitory Antibodies |
| Condiciones de envío | Shipping with dry ice |
| CAS | 477202-00-9 |
| Grado de pureza o calidad | 99.0% |