Learn More
Ipidacrina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ipidacrine |
| CAS | 62732-44-9 |
| Fórmula molecular | C12 H16 N2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1H-Cyclopenta[b]quinolin-9-amine, 2,3,5,6,7,8-hexahydro-, 2,3,5,6,7,8-Hexahydro-1H-cyclopenta[b]quinolin-9-amine, Ipidacrine, Neuromidine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H16N2/c13-12-8-4-1-2-6-10(8)14-11-7-3-5-9(11)12/h1-7H2,(H2,13,14) |
| SMILES | Nc1c2CCCc2nc3CCCCc13 |
| Nombre IUPAC | 2,3,5,6,7,8-hexahidro-1H-ciclopenta[b]quinolin-9-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 188.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 188.1313 |