Learn More
Ipidacrina Hidrocloruro Hidratado, TRC
Código de producto. 30137146
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137146 1 g 1 g
30009592 50 mg 50 miligramos
30004161 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137146 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI7393331G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 118499-70-0
Fórmula molecular C12 H16 N2 . Cl H . H2 O
Peso molecular (g/mol) 242.75
Sinónimo 1H-Cyclopenta[b]quinolin-9-amine, 2,3,5,6,7,8-hexahydro-, hydrochloride, hydrate (1:1:1), 1H-Cyclopenta[b]quinolin-9-amine, 2,3,5,6,7,8-hexahydro-, monohydrochloride, monohydrate (9CI), Ipidacrine hydrochloride hydrate
Nombre IUPAC 2,3,5,6,7,8-hexahidro-1H-ciclopenta[b]quinolina-9-amina; hidratarse; Cloruro
SMILES O.Cl.Nc1c2CCCc2nc3CCCCc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ipidacrine Hydrochloride Hydrate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H16N2.ClH.H2O/c13-12-8-4-1-2-6-10(8)14-11-7-3-5-9(11)12;;/h1-7H2,(H2,13,14);1H;1H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.1186
Porcentaje de pureza >95%