Learn More
IPI-3063, MedChemExpress
Código de producto. 16484478
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16484478 10 mg 10 miligramos
16483106 25 mg 25 miligramos
16470136 2 mg 2 miligramos
16427207 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16484478 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY111510
MedChemExpress IPI-3063 is a potent and selective PI3K p110δ inhibitor with an IC50 of 2.5 ± 1.2 nM.
IPI-3063 is a potent and selective PI3K p110δ inhibitor with an IC50 of 2.5 ± 1.2 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material IPI-3063
Forma física Solid
CAS 1425043-73-7
Color Amarillo claro
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H25N7O2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 83.33 mg/mL (182.94 mM)
SMILES N#CC1=C(N[C@H](C2=CC3=C(C(N2C(C)C)=O)C(C(C=C4)=CN(C)C4=O)=CC=C3)C)N=CN=C1N
Peso molecular (g/mol) 455.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 455.51
Porcentaje de pureza 98.8%