Learn More
Ipatasertib dihydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16496656
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496656 100 mg 100 miligramos
16496348 10 mg 10 miligramos
16488937 5 mg 5 miligramos
16471166 200 mg 200 miligramos
16432467 50 mg 50 miligramos
16421489 1 g 1 g
16401766 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 16496656 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15186A
MedChemExpress Ipatasertib dihydrochloride (GDC-0068 dihydrochloride) is a highly selective and ATP-competitive pan-Akt inhibitor with IC50s of 5, 18 and 8 nM for Akt1, Akt2 and Akt3, respectively.
Ipatasertib dihydrochloride (GDC-0068 dihydrochloride) is a highly selective and ATP-competitive pan-Akt inhibitor with IC50s of 5, 18 and 8 nM for Akt1, Akt2 and Akt3, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ipatasertib dihydrochloride
Forma física Solid
CAS 1396257-94-5
Color Amarillo claro
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H34Cl3N5O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo GDC-0068 dihydrochlorideRG-7440 dihydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (235.44 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 41 mg/mL (77.22 mM)
SMILES ClC1=CC=C([C@@H](CNC(C)C)C(N2CCN(C3=C([C@H](C)C[C@H]4O)C4=NC=N3)CC2)=O)C=C1.[H]Cl.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 530.92
Formula Weight (peso de la fórmula) 530.92
Porcentaje de pureza 98.02%