Learn More
Ipamorelin, CVR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ipamorelin |
| CAS | 170851-70-4 |
| Fórmula molecular | C38 H49 N9 O5 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | Ipamorelin, L-Lysinamide, 2-methylalanyl-L-histidyl-3-(2-naphthalenyl)-D-alanyl-D-phenylalanyl-, 2-Methylalanyl-L-histidyl-3-(2-naphthalenyl)-D-alanyl-D-phenylalanyl-L-lysinamide, 696: PN: WO2004005342 PAGE: 46 claimed protein, Ipamorelin, NNC 26-0161 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C38H49N9O5/c1-38(2,41)37(52)47-32(21-28-22-42-23-43-28)36(51)46-31(20-25-15-16-26-12-6-7-13-27(26)18-25)35(50)45-30(19-24-10-4-3-5-11-24)34(49)44-29(33(40)48)14-8-9-17-39/h3-7,10-13,15-16,18,22-23,29-32H,8-9,14,17,19-21,39,41H2,1-2H3,(H2,40,48)(H |
| SMILES | CC(C)(N)C(=O)N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(=O)N[C@H](Cc2ccc3ccccc3c2)C(=O)N[C@H](Cc4ccccc4)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N |
| Nombre IUPAC | (2S)-6-amino-2-[[(2R)-2-[[(2R)-2-[[(2S)-2-[(2-amino-2-metilpropanoil)amino]-3-(1H-imidazol-4-il)propanoil]amino]-3-naftalen-2-ilpropanoil]amino]-3-fenilpropanoil]amino]hexanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 711.853 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 711.386 |