Learn More
IPA-3, MedChemExpress
Código de producto. 16499277
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16499277 5 mg 5 miligramos
16486728 10 mg 10 miligramos
16402817 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16499277 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15663
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress IPA-3 is a selective non-ATP competitive PAK1 inhibitor with IC50 of 2.5 μM, and shows no inhibition to group II PAKs (PAKs 4-6).
IPA-3 is a selective non-ATP competitive PAK1 inhibitor with IC50 of 2.5 μM, and shows no inhibition to group II PAKs (PAKs 4-6).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material IPA-3
CAS 42521-82-4
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H14O2S2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (285.35 mM)
SMILES OC1=CC=C2C=CC=CC2=C1SSC3=C4C=CC=CC4=CC=C3O
Peso molecular (g/mol) 350.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.45
Porcentaje de pureza 98.16%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease