Description
- Formulación con resina
- Color negro
Compatible con una gran variedad de impresoras:
- IP300 e IP600 (cat. F 11-878-501)
- BBP72, BBP81, Brady 200MVP más, Brady 2461, Brady 300MVP más, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, Bradyprinter PR Más, Bradyprinter PR Más 600, PAM 3000, Tagus T200 , Tagus T300, Impresoras de transferencia térmica (cat. F 22-500-855)
- BBP11 (cat. F 11-878-521)
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | RoHS 2002/95/CE |
| Tipo de adhesivo | No adhesivo |
| Color | Negro |
| Acabado | Brillo |
| Formato | Etiqueta |
| Material | Resina |
| Caras imprimibles | Imprimible de una sola cara |
| Print Technology | Ninguno |
| Tipo de producto | Etiqueta de impresora de transferencia térmica |
| Esterilidad | No estéril |
| Show More |