Learn More
Brady™ Cartucho de impresora de transferencia térmica IP ™ de la serie 6400
Código de producto. 11533854
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Serie BRADY IP, BradyPrinter i5100
Dimensiones (L x An):
299,92 m x 59,94 mm (984 ft x 2,36 in)
299,92 m x 59,94 mm (984 ft x 3,27 in)
299,92 m x 59,94 mm (984 ft x 4,3 in)
984 ft x 1,5 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Dimensiones (L x An) unitSize
11533854 Serie BRADY IP, BradyPrinter i5100 299,92 m x 59,94 mm (984 ft x 3,27 in) cada uno
12886816 Serie BRADY IP, BradyPrinter i5100 299,92 m x 59,94 mm (984 ft x 4,3 in) cada uno
10106074 Serie BRADY IP, BradyPrinter i5100 299,92 m x 59,94 mm (984 ft x 2,36 in) cada uno
12709336 Serie BRADY IP, BradyPrinter i5100 984 ft x 1,5 in cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11533854 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 110380
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    222.00€
    188.02€ / paquete de 1
    Ahorro 33.98€
    15% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cinta de alta densidad con excelente resistencia a disolventes, altas temperaturas y gran resistencia a los arañazos
  • Formulación con resina
  • Color negro
Compatible con una gran variedad de impresoras:
  • IP300 e IP600 (cat. F 11-878-501)
  • BBP72, BBP81, Brady 200MVP más, Brady 2461, Brady 300MVP más, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, Bradyprinter PR Más, Bradyprinter PR Más 600, PAM 3000, Tagus T200 , Tagus T300, Impresoras de transferencia térmica (cat. F 22-500-855)
  • BBP11 (cat. F 11-878-521)
Especificaciones
Certificaciones/conformidad RoHS 2002/95/CE
Descripción Cinta de impresora de transferencia térmica de la serie 6400 en color negro: impresora Brady IP compatible
Tipo de adhesivo No adhesivo
Color Negro
Acabado Brillo
Formato Etiqueta
Material Resina
Caras imprimibles Lado de tinta hacia fuera
Print Technology Ninguno
Tipo de producto Etiqueta de impresora de transferencia térmica
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Serie BRADY IP, BradyPrinter i5100
Cantidad 1 unidad
Grosor (imperial) 0,00018 in.
Grosor (métrico) 0.0045 mm
Dimensiones (L x An) 299,92 m x 59,94 mm (984 ft x 3,27 in)
Longitud (imperial) 984 ft
Longitud (métrico) 300 m
Anchura (imperial) 3,27 in
Anchura (métrico) 83 mm
Diámetro (imperial) 1 in
Diámetro (métrico) 2,54 cm
Alternate Part Number IP-R6402