Learn More
IP 336, Conjunto de azufre E en petróleo pesado (75 cSt): S a 0, 300, 500, 700, 1000, 3000, 5000 μg/g, VHG™
Código de producto. 17953166
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
7 x 100 mL
Tamaño de la unidad:
700 ml
17953166 7 x 100 mL 700 ml
1 options
Código de producto. 17953166 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGKTSMIN336E7
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
IP 336, Conjunto de azufre E en petróleo pesado (75 cSt): S a 0, 300, 500, 700, 1000, 3000, 5000 μg/g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfur
CAS 7704-34-9
Métodos XRF/UVF
Nombres de analitos o componentes Sulfur
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular S
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/S
SMILES [S]
Nombre IUPAC azufre
Solvent or Matrix 75 cSt Oil
Peso molecular (g/mol) 32.065
Cantidad 7 x 100 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 31.972 g/mol