Learn More
3,5-diodo-4-hidroxibenzonitrilo, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 15296136 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ML
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15296136 1 mL 1 ML
1 options
Código de producto. 15296136 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor S1554
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CASConcentración
3,5-diodo-4-hidroxibenzonitrilo1689-83-41000 μ g/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Diiodo-4-hydroxybenzonitrile
Envase 2 ml de ampolla de vidrio pregraduada ámbar
CAS 1689-83-4, 67-56-1
% mín. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas.
% máx. CAS 0.1, 99.9
Fórmula molecular C7H3I2NO
Número MDL MFCD00016422
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Clave InChI NRXQIUSYPAHGNM-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=C(I)C=C(C=C1I)C#N
Nombre IUPAC 4-hidroxi-3,5-diiodobenzonitrilo
Solvent or Matrix Methanol-P&T
Peso molecular (g/mol) 370.92
PubChem CID 15530
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:81821
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,5-Diiodo-4-hydroxybenzonitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ioxynil (ISO) and its salts, methanol
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio