Learn More
Ácido ioxitalámico, TRC
Código de producto. 17994785
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17994785 10 mg 10 miligramos
17933885 100 mg 100 miligramos
17943115 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17994785 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI73810010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28179-44-4
Fórmula molecular C12 H11 I3 N2 O5
Peso molecular (g/mol) 643.94
Sinónimo 3-(Acetylamino)-5-[[(2-hydroxyethyl)amino]carbonyl]-2,4,6-triiodo-benzoic acid, Isophthalamic acid, 5-acetamido-N-(2-hydroxyethyl)-2,4,6-triiodo- (8CI), 3-Acetamido-2,4,6-triiodo-(N-β-hydroxyethyl)isophthalic acid monoamide, AG 58107, Ioxitalamate, Ioxitalamic acid, Ioxithalaminic acid
Nombre IUPAC 3-acetamido-5-(2-hidroxietilcarbamoilo)-2,4,6-ácido triiodobenzoico
SMILES CC(=O)Nc1c(I)c(C(=O)O)c(I)c(C(=O)NCCO)c1I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ioxitalamic Acid
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H11I3N2O5/c1-4(19)17-10-8(14)5(11(20)16-2-3-18)7(13)6(9(10)15)12(21)22/h18H,2-3H2,1H3,(H,16,20)(H,17,19)(H,21,22)
Formula Weight (peso de la fórmula) 643.7802