Learn More
Ácido ioxaglico, TRC
Código de producto. 30012811
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30012811 50 mg 50 miligramos
30006033 100 mg 100 miligramos
30004781 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012811 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI73740050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59017-64-0
Fórmula molecular C24 H21 I6 N5 O8
Peso molecular (g/mol) 1268.88
Sinónimo Ioxaglic acid, 3-[[[[3-(Acetylmethylamino)-2,4,6-triiodo-5-(methylcarbamoyl)benzoyl]amino]acetyl]amino]-5-[(2-hydroxyethyl)carbamoyl]-2,4,6-triiodobenzoic acid
Nombre IUPAC 3-[[2-[[3-[acetil(metil)amino]-2,4,6-triiodo-5-(metilcarbamoilo)benzoil]amino]acetil]amino]-5-(2-hidroxietilcarbamoil)-2,4,6-ácido triiodobenzoico
SMILES CNC(=O)c1c(I)c(N(C)C(=O)C)c(I)c(C(=O)NCC(=O)Nc2c(I)c(C(=O)O)c(I)c(C(=O)NCCO)c2I)c1I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ioxaglic acid
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H21I6N5O8/c1-7(37)35(3)20-17(29)10(21(39)31-2)13(25)11(18(20)30)23(41)33-6-8(38)34-19-15(27)9(22(40)32-4-5-36)14(26)12(16(19)28)24(42)43/h36H,4-6H2,1-3H3,(H,31,39)(H,32,40)(H,33,41)(H,34,38)(H,42,43)
Formula Weight (peso de la fórmula) 1268.5658