Learn More
IOX4, TRC
Código de producto. 30136183
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136183 25 mg 25 miligramos
30004476 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136183 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI73701025MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1154097-71-8
Fórmula molecular C15H16N6O3
Peso molecular (g/mol) 328.33
Sinónimo 6-[2,5-Dihydro-5-oxo-4-(1H-1,2,3-triazol-1-yl)-1H-pyrazol-1-yl]-3-pyridinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester;
Nombre IUPAC Tert-butilo 6-(5-oxo-4-(1H-1,2,3-triazol 1-il)-2,5-dihidro-1H-pirazol-1-il)nicotinato
SMILES CC(C)(C)OC(C1=CN=C(N2NC=C(N3C=CN=N3)C2=O)C=C1)=O
Specifications
Nombre del producto químico o material tert-butyl 6-[3-oxo-4-(triazol-1-yl)-1H-pyrazol-2-yl]pyridine-3-carboxylate
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H16N6O3/c1-15(2,3)24-14(23)10-4-5-12(16-8-10)21-13(22)11(9-18-21)20-7-6-17-19-20/h4-9,18H,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.13