Learn More
IOX2, MedChemExpress
Código de producto. 16432647
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16432647 50 mg 50 miligramos
16409137 5 mg 5 miligramos
16406558 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16432647 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15468
MedChemExpress IOX2 is a specific prolyl hydroxylase-2 (PHD2) inhibitor with IC50 of 22 nM.
IOX2 is a specific prolyl hydroxylase-2 (PHD2) inhibitor with IC50 of 22 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material IOX2
Forma física Solid
CAS 931398-72-0
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H16N2O5
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (70.95 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CNC(C1=C(O)C2=C(N(CC3=CC=CC=C3)C1=O)C=CC=C2)=O
Peso molecular (g/mol) 352.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 352.34
Porcentaje de pureza 98.33%