Learn More
IOX1, MedChemExpress
Código de producto. 16491317
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16491317 50 mg 50 miligramos
16425088 10 mg 10 miligramos
16417807 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16491317 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12304
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress IOX1, 5-Carboxy-8-hydroxyquinoline, is a potent broad‐spectrum inhibitor of 2OG oxygenases, including the JmjC demethylases. IOX1 inhibits KDM4C, KDM4E, KDM2A, KDM3A and KDM6B with IC50 values of 0.6 μM, 2.3 μM, 1.8 μM, 0.1 μM and 1.4 μM, respectively. IOX1 also inhibits ALKBH5.
IOX1, 5-Carboxy-8-hydroxyquinoline, is a potent broad‐spectrum inhibitor of 2OG oxygenases, including the JmjC demethylases. IOX1 inhibits KDM4C, KDM4E, KDM2A, KDM3A and KDM6B with IC50 values of 0.6 μM, 2.3 μM, 1.8 μM, 0.1 μM and 1.4 μM, respectively. IOX1 also inhibits ALKBH5.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material IOX1
CAS 5852-78-8
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H7NO3
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 13.33 mg/mL (70.47 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(C1=C2C=CC=NC2=C(O)C=C1)O
Peso molecular (g/mol) 189.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.17
Porcentaje de pureza 98.38%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death