Learn More
Tocris Bioscience™ IOX 2
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18064972
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18064972 50 mg 10 miligramos
18024822 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18064972 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4451/50
Potent, selective HIF-1α prolyl hydroxylase-2 (PHD2) inhibitor
Potent inhibitor of HIF-1α prolyl hydroxylase-2 (PHD2) (IC50 = 21 nM). Displays over 100-fold selectivity for PHD2 over factor inhibiting HIF-1 (FIH-1) and histone demethylases JMJD2A, JMJD2C, JMJD2E and JMJD3. Cell permeable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 931398-72-0
Fórmula molecular C19H16N2O5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material IOX 2
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 352.34
Pureza >99%
Peso molecular 352.346