Learn More
Ioversol, TRC
Código de producto. 17934555
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17934555 100 mg 100 miligramos
30134248 1 g 1 g
30137087 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17934555 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI737000100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87771-40-2
Fórmula molecular C18 H24 I3 N3 O9
Peso molecular (g/mol) 807.11
Sinónimo 1,3-Benzenedicarboxamide, N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-5-[(hydroxyacetyl)(2-hydroxyethyl)amino]-2,4,6-triiodo- (9CI), N1,N3-Bis(2,3-dihydroxypropyl)-5-[(2-hydroxyacetyl)(2-hydroxyethyl)amino]-2,4,6-triiodo-1,3-benzenedicarboxamide, 1-N,3-N-Bis(2,3-dihydroxypropyl)-5-[(2-hydroxyacetyl)-(2-hydroxyethyl)amino]-2,4,6-triiodobenzene-1,3-dicarboxamide, Ioversol, MP 328, Optiray, Optiray 320, P 530, P 530 (contrast agent)
Nombre IUPAC 1-N,3-N-bis(2,3-dihidroxipropil)-5-[(2-hidroxiacetil)-(2-hidroxietil)amino]-2,4,6-triiodobenzeno-1,3-dicarboxamida
SMILES OCCN(C(=O)CO)c1c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c1I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ioversol
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H24I3N3O9/c19-13-11(17(32)22-3-8(29)5-26)14(20)16(24(1-2-25)10(31)7-28)15(21)12(13)18(33)23-4-9(30)6-27/h8-9,25-30H,1-7H2,(H,22,32)(H,23,33)
Formula Weight (peso de la fórmula) 806.8647