Learn More
Ioversol, MedChemExpress
Código de producto. 16488698
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16488698 10 mg 10 miligramos
16434597 50 mg 50 miligramos
16428756 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16488698 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1410
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Ioversol (MP-328) is a nonionic iodinated contrast medium (CM) that is used during a CT scan or x-ray in animal experiment. Ioversol does not damage the blood-brain barrier (BBB) in animal.
Ioversol (MP-328) is a nonionic iodinated contrast medium (CM) that is used during a CT scan or x-ray in animal experiment. Ioversol does not damage the blood-brain barrier (BBB) in animal.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ioversol
CAS 87771-40-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H24I3N3O9
Cantidad 10 mg
Sinónimo MP-328
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (123.90 mM)
SMILES O=C(C1=C(I)C(N(C(CO)=O)CCO)=C(I)C(C(NCC(O)CO)=O)=C1I)NCC(O)CO
Peso molecular (g/mol) 807.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 807.11
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid