Learn More
Ácido iotalámico, TRC
Código de producto. 30135221
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135221 50 mg 50 miligramos
30004095 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135221 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI73620050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2276-90-6
Fórmula molecular C11 H9 I3 N2 O4
Peso molecular (g/mol) 613.91
Sinónimo Benzoic acid, 3-(acetylamino)-2,4,6-triiodo-5-[(methylamino)carbonyl]-, Isophthalamic acid, 5-acetamido-2,4,6-triiodo-N-methyl- (7CI,8CI), 3-(Acetylamino)-2,4,6-triiodo-5-[(methylamino)carbonyl]benzoic acid, 5-Acetamido-2,4,6-triiodo-N-methylisophthalamic acid, 5-Acetylamino-2,4,6-triiodo-N-methyl-3-isophthalamic acid, Cysto Conray II, Iotalamic acid, Iothalamic acid, MI 216, Methalamic acid
Nombre IUPAC 3-acetamido-2,4,6-triiodo-5-(metilcarbamoilo)ácido benzoico
SMILES CNC(=O)c1c(I)c(NC(=O)C)c(I)c(C(=O)O)c1I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iothalamic Acid
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H9I3N2O4/c1-3(17)16-9-7(13)4(10(18)15-2)6(12)5(8(9)14)11(19)20/h1-2H3,(H,15,18)(H,16,17)(H,19,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 613.7696