Learn More
Iotalamic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16438658
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16438658 10 mg 10 miligramos
16421098 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16438658 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1053
MedChemExpress Lotalamic acid (Iothalamic acid) is a molecule used as a contrast medium.
Lotalamic acid (Iothalamic acid) is a molecule used as a contrast medium.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iotalamic acid
CAS 2276-90-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H9I3N2O4
Cantidad 10 mg
Sinónimo Iothalamic acid
Información de solubilidad DMSO : ≥ 25 mg/mL (40.72 mM)
SMILES O=C(O)C1=C(I)C(C(NC)=O)=C(I)C(NC(C)=O)=C1I
Peso molecular (g/mol) 613.91
Formula Weight (peso de la fórmula) 613.91
Porcentaje de pureza 99.28%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation