Learn More
Iopidona, LoGiCal
Código de producto. 30463721
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30463721 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30463721 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3116.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iopydone
CAS 5579-93-1
Nombres de analitos o componentes Iopydone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C5 H3 I2 N O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 4(1H)-Pyridinone, 3,5-diiodo-, 3,5-Diiodo-4(1H)-pyridone, 3,5-Diiodo-4-pyridone, DJP, Iopydon, Iopydone, NSC 135284
Fórmula InChI InChI=1S/C5H3I2NO/c6-3-1-8-2-4(7)5(3)9/h1-2H,(H,8,9)
Tipo de solución Neat
SMILES IC1=CNC=C(I)C1=O
Nombre IUPAC 3,5-diyodo-1H-piridin-4-ona
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 346.89
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 346.8304 g/mol