Learn More
Iopydol, LoGiCal
Código de producto. 30460589
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30460589 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30460589 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3117.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iopydol
CAS 5579-92-0
Nombres de analitos o componentes Iopydol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H9 I2 N O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 4(1H)-Pyridinone, 1-(2,3-dihydroxypropyl)-3,5-diiodo-, 4(1H)-Pyridone, 1-(2,3-dihydroxypropyl)-3,5-diiodo- (7CI,8CI), 1-(2,3-Dihydroxypropyl)-3,5-diiodo-4(1H)-pyridone, 1-(2,3-Dihydroxypropyl)-3,5-diiodo-4-pyridone, Iopydol, N-(2,3-Dihydroxypropyl)-3,5-diiodo-4-pyridone
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9I2NO3/c9-6-2-11(1-5(13)4-12)3-7(10)8(6)14/h2-3,5,12-13H,1,4H2
Tipo de solución Neat
SMILES OCC(O)CN1C=C(I)C(=O)C(=C1)I
Nombre IUPAC 1-(2,3-dihidroxipropil)-3,5-diyodopiridin-4-ona
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 420.97
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 420.8672 g/mol