Learn More
Iopromida, TRC
Código de producto. 30138419
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138419 25 mg 25 miligramos
30009174 5 mg 5 miligramos
30012380 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138419 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI73570025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73334-07-3
Fórmula molecular C18 H24 I3 N3 O8
Peso molecular (g/mol) 791.11
Sinónimo Iopromide, N,N'-Bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodo-5-[(methoxyacetyl)amino]-N-methylbenzene-1,3-dicarboxamide, 1,3-Benzenedicarboxamide, N1,N3-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodo-5-[(2-methoxyacetyl)amino]-N1-methyl-, 1,3-Benzenedicarboxamide, N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodo-5-[(methoxyacetyl)amino]-N-methyl- (9CI), Iopromide, Iopromidum, SHL 414C, Ultravist, Ultravist 300, Ultravist 370, ZK 35760
Nombre IUPAC 1-N,3-N-bis(2,3-dihidroxipropil)-2,4,6-triiodo-5-[(2-metaxiacetil)amino]-3-N-metilbenceno-1,3-dicarboxamida
SMILES COCC(=O)Nc1c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c(I)c(C(=O)N(C)CC(O)CO)c1I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iopromide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H24I3N3O8/c1-24(4-9(28)6-26)18(31)12-13(19)11(17(30)22-3-8(27)5-25)14(20)16(15(12)21)23-10(29)7-32-2/h8-9,25-28H,3-7H2,1-2H3,(H,22,30)(H,23,29)
Formula Weight (peso de la fórmula) 790.8697
Porcentaje de pureza >95%