Learn More
Iopromide, MedChemExpress
Código de producto. 16454587
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16454587 50 mg 50 miligramos
16441108 5 mg 5 miligramos
16438698 10 mg 10 miligramos
16418746 100 mg 100 miligramos
16413806 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16454587 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1362
MedChemExpress Iopromide is a non-ionic, monomeric, iodine-based contrast medium for intravascular administration.
Iopromide is a non-ionic, monomeric, iodine-based contrast medium for intravascular administration.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iopromide
CAS 73334-07-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H24I3N3O8
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (126.40 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (126.40 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(I)C(NC(COC)=O)=C(I)C(C(NCC(O)CO)=O)=C1I)N(CC(O)CO)C
Peso molecular (g/mol) 791.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 791.11
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation