Learn More
Iopromid 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30319229
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30319229 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30319229 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14348600AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iopromide
CAS 73334-07-3
Nombres de analitos o componentes Iopromide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H24 I3 N3 O8
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Iopromide, N,N'-Bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodo-5-[(methoxyacetyl)amino]-N-methylbenzene-1,3-dicarboxamide, 1,3-Benzenedicarboxamide, N1,N3-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodo-5-[(2-methoxyacetyl)amino]-N1-methyl-, 1,3-Benzenedicarboxamide, N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodo-5-[(methoxyacetyl)amino]-N-methyl- (9CI), Iopromide, Iopromidum, SHL 414C, Ultravist, Ultravist 300, Ultravist 370, ZK 35760
Fórmula InChI InChI=1S/C18H24I3N3O8/c1-24(4-9(28)6-26)18(31)12-13(19)11(17(30)22-3-8(27)5-25)14(20)16(15(12)21)23-10(29)7-32-2/h8-9,25-28H,3-7H2,1-2H3,(H,22,30)(H,23,29)
SMILES COCC(=O)Nc1c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c(I)c(C(=O)N(C)CC(O)CO)c1I
Nombre IUPAC 1-N,3-N-bis(2,3-dihidroxipropil)-2,4,6-triyodo-5-[(2-metoxiacetil)amino]-3-N-metilbenceno-1,3-dicarboxamida
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 791.11
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 790.8697 g/mol