Learn More
Iopanoic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16438796
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16438796 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16438796 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1664
MedChemExpress Iopanoic acid is an inhibitor of 5'-Deiodinase and also an iodinated contrast medium.
Iopanoic acid is an inhibitor of 5'-Deiodinase and also an iodinated contrast medium.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iopanoic acid
CAS 96-83-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H12I3NO2
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (175.15 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C(CC)CC1=C(I)C=C(I)C(N)=C1I
Peso molecular (g/mol) 570.93
Formula Weight (peso de la fórmula) 570.93
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid