Learn More
Iopamidol, TRC
Código de producto. 17968024
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17968024 5 mg 5 miligramos
17918784 10 mg 10 miligramos
17970095 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17968024 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI7356005MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60166-93-0
Fórmula molecular C17 H22 I3 N3 O8
Peso molecular (g/mol) 777.09
Sinónimo Iopamidol, N,N'-Bis[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl]-5-[[(2S)-2-hydroxypropanoyl]amino]-2,4,6-triiodobenzene-1,3-dicarboxamide
Nombre IUPAC 1-N,3-N-bis(1,3-dihidroxipropano-2-il)-5-[[(2S)-2-hidroxipropanoil]amino-2,4,6-triiodobenceno-1,3-dicarboxamida
SMILES C[C@H](O)C(=O)Nc1c(I)c(C(=O)NC(CO)CO)c(I)c(C(=O)NC(CO)CO)c1I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iopamidol
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H22I3N3O8/c1-6(28)15(29)23-14-12(19)9(16(30)21-7(2-24)3-25)11(18)10(13(14)20)17(31)22-8(4-26)5-27/h6-8,24-28H,2-5H2,1H3,(H,21,30)(H,22,31)(H,23,29)/t6-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 776.8541