Learn More
Iopamidol-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Iopamidol-D3 |
| CAS | 1217831-76-9 |
| Fórmula molecular | C17H19D3I3N3O8 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | N,N’-Bis[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl]-5-[[(2S)-2-hydroxy-1-oxopropyl-d3]amino]-2,4,6-triiodo-1,3-benzenedicarboxamide, Iomapidol-d3, B-15000-d3, SQ-13396-d3, Iopamiro-d3, Iopamiron-d3, Isovue-d3, Jopamiro-d3, Niopam-d3, Solutrast-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H22I3N3O8/c1-6(28)15(29)23-14-12(19)9(16(30)21-7(2-24)3-25)11(18)10(13(14)20)17(31)22-8(4-26)5-27/h6-8,24-28H,2-5H2,1H3,(H,21,30)(H,22,31)(H,23,29)/t6-/m0/s1/i1D3 |
| SMILES | CC(C(=O)NC1=C(C(=C(C(=C1I)C(=O)NC(CO)CO)I)C(=O)NC(CO)CO)I)O |
| Nombre IUPAC | 1-N,3-N-bis(1,3-dihidroxipropan-2-il)-2,4,6-triyodo-5-[[(2S)-3,3,3-trideuterio-2-hidroxipropanoil]amino]benceno-1,3-dicarboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 780.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 779.873 |