Learn More
Thermo Scientific Electrodo de ión selectivo Sure-Flow, Fluoruro
Código de producto. 11780439 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipos de conector:
BNC
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipos de conector Tamaño de la unidad
11780439 BNC cada uno
1 options
Código de producto. 11780439 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 0572302
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
El electrodo de ion selectivo de fluoruro Sure-Flow está diseñado por Orion para un rendimiento óptimo y la selección de ISE más completa.
  • Ionplus™ Sure-Flow™ Los electrodos selectivos de iones combinados son más fáciles de usar que los de referencia y las medias celdas, lo —que elimina los problemas y enredos que generan los cables múltiples.
  • Los electrodos de ión selectivo de combinación poseen una celda de referencia y una media celda en un solo electrodo.
  • Los electrodos de ión selectivo de media celda son el medio clásico para realizar mediciones de iones.
  • Sure-flow™ La tecnología proporciona resultados estables y reproducibles.
  • El diseño fácil de limpiar reduce el riesgo de mediciones imprecisas debido a obstrucciones de la unión de referencia.
  • Todos los electrodos incluyen un conector BNC, un cable de 3 ft y el manual.
  • Reunir el sistema completo requiere la adquisición de soluciones de estandarización, de llenado (para el electrodo de referencia), y de regulación de concentración de iones y de pH.
  • El cloruro, el cianuro, el sulfuro, el nitrato y el fluoruro están aprobados para los métodos de la EPA para el análisis de aguas residuales y para la autorización del NPDES.
Especificaciones
Tipos de conector BNC
Junta Unión de flujo seguro
Modelo 9609BNWP
Electrodo. Estado sólido
Incluye Conector BNC, 3 ft Cable, manual
Para utilizar con (equipo) Thermo Scientific Orion Star™ Medidores de pH de la serie
Tipo Sonda de ISE Orion Sure-Flow