Learn More
β-Ionona, 96 %, sintética, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10742771 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10742771 100 g Frasco de vidrio 100 g
10450341 5 g Frasco de vidrio 5 g
10319070 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10742771 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 297131000
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 14901-07-6 | C13H20O | 192.30 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14901-07-6
Fórmula molecular C13H20O
Peso molecular (g/mol) 192.30
Número MDL MFCD00001549
Clave InChI PSQYTAPXSHCGMF-BQYQJAHWSA-N
Sinónimo beta-ionone, trans-beta-ionone, e-beta-ionone, 4-2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl but-3-en-2-one, .beta.-ionone, 3e-4-2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl but-3-en-2-one, 4-2,6,6-trimethyl-1-cyclohexenyl-3-buten-2-one, unii-a7nrr1hlh6, e-4-2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl but-3-en-2-one, beta-e-ionone
PubChem CID 638014
ChEBI CHEBI:32325
Nombre IUPAC (E)-4-(2,6,6-trimetilciclohexen-1-il)but-3-en-2-ona
SMILES CC(=O)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material β-Ionone
Nombre de nota 96%
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Densidad 0.9440g/mL
Punto de ebullición 237.0°C to 239.0°C
Temperatura de inflamación 122°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5190 to 1.5215
Cantidad 100 g
Beilstein 07, 167
Índice Merck 10, 4914
Gravedad específica 0.944
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: solutle in 2 to 3 parts of 70% alcohol, ether,, chloroform and benzene, miscible with absolute alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.3
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido