Learn More
Ácido libre de ionomicina (85%), TRC
Código de producto. 30394778
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30394778 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30394778 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI7312435MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Ionomycin Free Acid
CAS 56092-81-0
Fórmula molecular C41 H72 O9
Cantidad 5 mg
Sinónimo SQ 23377, [2S-[2α[2'S*,5'R*(S*)],5β(4S*,6R*,8R*,10Z,12S*,14S*,16E,18S*,19S*,20R*,21R*)]]-11,19,21-Trihydroxy-4,6,8,12,14,18,20-heptamethyl-22-[octahydro-5'-(1-hydroxyethyl)-2,5'-dimethyl[2,2'-bifuran]-5-yl]-9-oxo-10,16-docosadienoic Acid, [2S-[2α[2'S*,5'R*(S*)],5β(4S*,6R*,8R*,10Z,12S*,14S*,16E,18S*,19S*,20R*,21R*)]]-11,19,21-Trihydroxy-4,6,8,12,14,18,20-heptamethyl-22-[octahydro-5'-(1-hydroxyethyl)-2,5'-dimethyl[2,2'-bifuran]-5-yl]-9-oxo-10,16-docosadienoic Acid, (4R,6S,8S,10Z,12R,14R,16E,18R,19R,20S,21S)-11,19,21-Trihydroxy-4,6,8,12,14,18,20-heptamethyl-22-[(2S,2'R,5S,5'S)-octahydro-5'-[(1R)-1-hydroxyethyl]-2,5'-dimethyl[2,2'-bifuran]-5-yl]-9-oxo-10,16-docosadienoic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C41H72O9/c1-25(21-29(5)34(43)24-35(44)30(6)22-27(3)20-26(2)14-15-38(46)47)12-11-13-28(4)39(48)31(7)36(45)23-33-16-18-41(10,49-33)37-17-19-40(9,50-37)32(8)42/h11,13,24-33,36-37,39,42-43,45,48H,12,14-23H2,1-10H3,(H,46,47)/b13-11+,34-24-/t25-,26-,27
SMILES C[C@H](CCC(=O)O)C[C@H](C)C[C@H](C)C(=O)\C=C(/O)\[C@H](C)C[C@H](C)C\C=C\[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)C[C@@H]1CC[C@](C)(O1)[C@H]2CC[C@](C)(O2)[C@@H](C)O
Nombre IUPAC Ácido (4R,6S,8S,10Z,12R,14R,16E,18R,19R,20S,21S)-11,19,21-trihidroxi-22-[(2S,5S)-5-[(2R,5S)-5-[(1R)-1-hidroxietil]-5-metiloxolan-2-il]-5-metiloxolan-2-il]-4,6,8,12,14,18,20-heptametil-9-oxodocosa-10,16-dienoico
Peso molecular (g/mol) 709.005
Formula Weight (peso de la fórmula) 708.518