Learn More
Ionomicina Calcio, TRC
Código de producto. 30007465
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30007465 25 mg 25 miligramos
30003843 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30007465 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI73124025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56092-82-1
Fórmula molecular C41CaH70O9
Peso molecular (g/mol) 747.07
Sinónimo Calcium Ionomycin, (4R,6S,8S,10Z,12R,14R,16E,18R,19R,20S,21S)-11,19,21-Trihydroxy-4,6,8,12,14,18,20-heptamethyl-22-[(2S,2'R,5S,5'S)-octahydro-5'-[(1R)-1-hydroxyethyl]-2,5'-dimethyl[2,2'-bifuran]-5-yl]-9-oxo-10,16-Docosadienoic Acid Calcium Salt;
SMILES O[C@H](C)[C@]1(C)CC[C@]([H])([C@]2(O[C@H](C[C@H](O)[C@H](C)[C@H](O)[C@H](C)/C=C/C[C@H](C[C@H](/C(O[Ca+2]OC3=O)=C/C([C@@H](C)C[C@@H](C)C[C@H](C)CC3)=O)C)C)CC2)C)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ionomycin Calcium
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C41H72O9.Ca/c1-25(21-29(5)34(43)24-35(44)30(6)22-27(3)20-26(2)14-15-38(46)47)12-11-13-28(4)39(48)31(7)36(45)23-33-16-18-41(10,49-33)37-17-19-40(9,50-37)32(8)42;/h11,13,24-33,36-37,39,42-43,45,48H,12,14-23H2,1-10H3,(H,46,47);/q;+2/p-2/b13-11+,34-24-;/t25-,26-,27+,28-,29-,30+,31+,32-,33+,36+,37-,39-,40+,41+;/m1./s1