Learn More
Ionomycin (Calcium Salt), Fisher BioReagents™
Código de producto. 11438343
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Envase:
Microtubo de polipropileno
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11438343 5 mg Microtubo de polipropileno 5 miligramos
10429883 1 mg Microtubo de polipropileno 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11438343 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP25275
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Ionomycin (Calcium Salt)
  • La ionomicina funciona como un ionóforo de calcio o transportador de iones y se utiliza habitualmente para estudiar el transporte de Ca2+ a través de las membranas biológicas.
  • La ionomicina, junto con el PMA, también se puede utilizar para inducir la producción de citoquinas en muchos tipos de células.
  • Almacenar el producto a 2-8 °C y protegido de la luz.
  • Para uso exclusivo en investigación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56092-82-1
Fórmula molecular C41H70CaO9
Peso molecular (g/mol) 747.08
Número MDL MFCD00083634
Clave InChI RULWQOBWZOQCOY-SQNLDGQHSA-M
PubChem CID 71311740
Nombre IUPAC Calcio;(4R,6S,8S,10E,12R,14R,16E,18R,19R,20S,21S)-19,21-dihidroxi-22-[(2S,5S)-5-[(2R,5S)-5-[(1R)-1-hidroxietil]-5-metiloxolano-2-il]-5-metiloxolano-2-il]-4,6,8,12,14,18,20-heptametil-11-óxido-9-oxodocosa-10,16,-dienoato
SMILES [Ca++].C[C@H](CCC([O-])=O)C[C@H](C)C[C@H](C)C(=O)[CH-]C(=O)[C@H](C)C[C@H](C)C\C=C\[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)C[C@@H]1CC[C@](C)(O1)[C@H]1CC[C@](C)(O1)[C@@H](C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ionomycin, Calcium Salt
Tipo Ionomycin Calcium Salt
Nombre de nota From Streptomyces conglobatus
Forma física Sólido
Punto de fusión 205°C to 206°C
Envase Microtubo de polipropileno
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥98.0 %
Formula Weight (peso de la fórmula) 747.1
Porcentaje de pureza 98.0% min. (by NP TLC), 99.0% min. (by RP HPLC)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ionomycin, Calcium Salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.