Learn More
Ionomycin (Calcium Salt), Fisher BioReagents™
Código de producto. 10429883
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Envase:
Microtubo de polipropileno
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10429883 1 mg Microtubo de polipropileno 1 miligramo
11438343 5 mg Microtubo de polipropileno 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10429883 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP25271
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Ionomycin (Calcium Salt)
  •  Adecuado para su uso en separaciones electroforéticas, especialmente electroforesis en gel de poliacrilamida (PAGE)
  • Este producto es una solución al 40 % (p/v) de acrilamida de alta calidad.
  • Libre de ADNasa, ARNasa y proteasa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56092-82-1
Fórmula molecular C41H70CaO9
Peso molecular (g/mol) 747.08
Número MDL MFCD00083634
Clave InChI RULWQOBWZOQCOY-SQNLDGQHSA-M
PubChem CID 71311740
Nombre IUPAC Calcio;(4R,6S,8S,10E,12R,14R,16E,18R,19R,20S,21S)-19,21-dihidroxi-22-[(2S,5S)-5-[(2R,5S)-5-[(1R)-1-hidroxietil]-5-metiloxolano-2-il]-5-metiloxolano-2-il]-4,6,8,12,14,18,20-heptametil-11-óxido-9-oxodocosa-10,16,-dienoato
SMILES [Ca++].C[C@H](CCC([O-])=O)C[C@H](C)C[C@H](C)C(=O)[CH-]C(=O)[C@H](C)C[C@H](C)C\C=C\[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)C[C@@H]1CC[C@](C)(O1)[C@H]1CC[C@](C)(O1)[C@@H](C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ionomycin, Calcium Salt
Tipo Ionomycin Calcium Salt
Nombre de nota From Streptomyces conglobatus
Forma física Sólido
Punto de fusión 205°C to 206°C
Envase Microtubo de polipropileno
Color Blanco
Cantidad 1 mg
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥98.0 %
Formula Weight (peso de la fórmula) 747.1
Porcentaje de pureza 98.0% min. (by NP TLC), 99.0% min. (by RP HPLC)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ionomycin, Calcium Salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.