Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sal de calcio con ionomicina, 99 %
Código de producto. 15433369
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15433369 5mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 15433369 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J60628.#0
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Ionóforo de calcio altamente selectivo y potente
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 5mg
Descripción Blanco a blanquecino
Contenido y almacenamiento De - 30 °C a - 10 °C
Para utilizar con (aplicación) Ionóforo de calcio altamente selectivo y potente
ensayo 99%
CAS 56092-82-1
Fórmula molecular C41H70CaO9
Formula Weight (peso de la fórmula) 747,08
Sensibilidad Sensible a la luz
Solubilidad Soluble en DMSO (10 mg/ml). También soluble en etanol o metanol
Tipo de producto Sal de calcio con ionomicina, 99 %
Formulario Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ionomycin calcium salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ionomycin calcium salt