Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ionomycin, calcium salt |
| Tipo | Sal de calcio con ionomicina |
| Nombre de nota | Para análisis HPLC |
| Forma física | Polvo cristalino |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 5 mg |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 1 |
| Fórmula molecular | C41H70CaO9 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 747.1 |
| Porcentaje de pureza | >98% |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Ionomycin Calcium Salt
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: Ionomycin Calcium Salt