Learn More
Ionomicina, sal de calcio, >98%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11413272 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11413272 1 mg 1 miligramo
11423272 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11413272 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215507001
CAS 56092-82-1
Peso molecular (g/mol) 747.08
Número MDL MFCD00083634
Clave InChI RULWQOBWZOQCOY-SQNLDGQHSA-M
PubChem CID 71311740
Nombre IUPAC Calcio;(4R,6S,8S,10E,12R,14R,16E,18R,19R,20S,21S)-19,21-dihidroxi-22-[(2S,5S)-5-[(2R,5S)-5-[(1R)-1-hidroxietil]-5-metiloxolano-2-il]-5-metiloxolano-2-il]-4,6,8,12,14,18,20-heptametil-11-óxido-9-oxodocosa-10,16,-dienoato
SMILES [Ca++].C[C@H](CCC([O-])=O)C[C@H](C)C[C@H](C)C(=O)[CH-]C(=O)[C@H](C)C[C@H](C)C\C=C\[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)C[C@@H]1CC[C@](C)(O1)[C@H]1CC[C@](C)(O1)[C@@H](C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ionomycin, calcium salt
Tipo Ionomycin Calcium Salt
Forma física Polvo cristalino
Color Blanco
Cantidad 1 mg
Intervalo de porcentaje de ensayo 1
Fórmula molecular C41H70O9Ca
Formula Weight (peso de la fórmula) 747.1
Porcentaje de pureza >98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ionomycin Calcium Salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ionomycin Calcium Salt