Learn More
Melford Ionomicina cálcica
Código de producto. 30018356
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30018356 5 mg 5 miligramos
30018355 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30018356 Proveedor Melford N.º de proveedor I520250.005
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
La sal de calcio de ionomicina es un ionóforo de calcio, lo que significa que facilita el transporte de iones de calcio a través de las membranas celulares.
La sal de calcio de ionomicina es un ionóforo de calcio, lo que significa que facilita el transporte de iones de calcio a través de las membranas celulares.
Se emplea comúnmente para estudiar la señalización del calcio y su papel en diversos procesos biológicos. Es particularmente útil para investigar los niveles de calcio intracelular, las enzimas dependientes del calcio y las respuestas celulares desencadenadas por la entrada de calcio.
La sal de calcio de ionomicina se utiliza en experimentos de cultivo celular para inducir un aumento rápido y controlado de los niveles de calcio intracelular. Esto permite la investigación de los efectos posteriores de las vías de señalización del calcio, incluida la activación celular, la secreción, la proliferación y la apoptosis.
Además, se utiliza con frecuencia en combinación con otras sustancias, como indicadores de calcio fluorescentes o activadores de la proteína quinasa, para dilucidar mecanismos celulares y vías de señalización específicos.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ionomycin, Calcium
CAS 56092-82-1
Cantidad 5 mg
Fórmula molecular C41H70O9Ca