Learn More
Melford Ionomicina
Código de producto. 30018354
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30018354 5 mg 5 miligramos
30018353 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30018354 Proveedor Melford N.º de proveedor I520200.005
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
El ácido libre de ionomicina se emplea con frecuencia en experimentos de biología celular para estudiar los procesos celulares que dependen de la señalización del calcio.
El ácido libre de ionomicina se emplea con frecuencia en experimentos de biología celular para estudiar los procesos celulares que dependen de la señalización del calcio. Al transportar iones de calcio a las células, la ionomicina puede desencadenar diversas respuestas celulares, incluida la activación de enzimas y vías de señalización. Los investigadores utilizan ionomicina en una variedad de aplicaciones, como el estudio de la señalización celular, la apoptosis y los procesos dependientes del calcio. Es particularmente útil en experimentos donde es necesario un control preciso sobre los niveles de calcio intracelular.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ionomycin
CAS 56092-81-0
Cantidad 5 mg
Fórmula molecular C41H72O9